Få mere at vide
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Streptococcus thermophilus ATCC™ 19258™
Artikelnummer. 13206179
Skift visning
Mængde:
5 løkker/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Mængde unitSize
13206179 5 løkker/pakke Pakke med 5
1 options
Hvis du vil bestille, skal du have en underskrevet ATCC-aftale.
Artikelnummer. 13206179 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R4608238
Pålidelige løsninger til landbrugstest
Brug rabatkode 28024
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hvis du vil bestille, skal du have en underskrevet ATCC-aftale.
Klar-til-brug QC-organismer anbefales til brug i præstationstest af medier, pletter, reagenser og identifikationssæt og til evaluering af bakteriologiske procedurer.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ er brugsklare QC-organismer, der anbefales til brug i præstationstest af medier, pletter, reagenser og identifikationssæt og til evaluering af bakteriologiske procedurer.
Løkken kan opløses i flydende medium, Culti-Loops Aerobic Set Rehydration Fluid, delnr. R4631000 eller stribet direkte på et passende medie.
Bestillingsoplysninger:
Culti-Loops er individuelt forseglet i en foliepose og pakket fem løkker pr. pakke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ATCC® 19258TM*
Oversigt Streptococcus thermophilus ATCC™ 19258™
Produkttype Culti-Loops Kvalitetskontrol organisme
Målorganismeklasse Cocci
Test Type Kvalitativ QC
Mængde 5 løkker/pakke
Stammebetegnelser WDCM00023, NCDO 573 [NCIMB 8510, B af R, CNCTC 28/89, DSM 20617, CCUG 21957, CIP 102303, LMG 6896]
*ATCC Licensed Derivative Emblem, ATCC Licensed Derivative-ordmærket og ATCC-katalogmærkerne er varemærker tilhørende ATCC™ og bruges under licens.