Få mere at vide
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Streptococcus equi subsp. equi ATCC™ 9528™
Artikelnummer. 12928828
Skift visning
Mængde:
5 løkker/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12928828 5 løkker/pakke Pakke med 5
1 options
Hvis du vil bestille, skal du have en underskrevet ATCC-aftale.
Artikelnummer. 12928828 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R4601001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1565.00 DKK
    1459.46 DKK / Pakke med 5
    Spare 105.54 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Hvis du vil bestille, skal du have en underskrevet ATCC-aftale.
Klar-til-brug QC-organismer anbefales til brug i præstationstest af medier, pletter, reagenser og identifikationssæt og til evaluering af bakteriologiske procedurer.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ er brugsklare QC-organismer, der anbefales til brug i præstationstest af medier, pletter, reagenser og identifikationssæt og til evaluering af bakteriologiske procedurer.
Løkken kan opløses i flydende medium, Culti-Loops Aerobic Set Rehydration Fluid, delnr. R4631000 eller stribet direkte på et passende medie.
Bestillingsoplysninger:
Culti-Loops er individuelt forseglet i en foliepose og pakket fem løkker pr. pakke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ATCC® 9528TM*
Oversigt Streptococcus equi subsp. equi ATCC™ 9528™
Format Culti-Loops
Produkttype Culti-Loop
Målorganismeklasse Gram-positive Cocci
Test Type Kvalitativ QC
Mængde 5 løkker/pakke
Stammebetegnelser WDCM00121, 2(-)1(-)22
Arter Streptococcus arter
*ATCC Licensed Derivative Emblem, ATCC Licensed Derivative-ordmærket og ATCC-katalogmærkerne er varemærker tilhørende ATCC™ og bruges under licens.