Få mere at vide
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC™ 6538P™
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ er brugsklare QC-organismer, der anbefales til brug i præstationstest af medier, pletter, reagenser og identifikationssæt og til evaluering af bakteriologiske procedurer.
Løkken kan opløses i flydende medium, Culti-Loops Aerobic Set Rehydration Fluid, delnr. R4631000 eller stribet direkte på et passende medie.
Ifølge ATCCS. aureusATCC™ 6538P™ blev fundet moderat resistent over for penicillin i 1944 ved hjælp af en Penicillin P2 disk. Dette resultat blev bekræftet ved indledende karakterisering kl ATCC , men efterfølgende undersøgelse med en Penicillin P10-disk viste ikke resistens. Resistens er ikke blevet bekræftet ved hjælp af moderne metoder i overensstemmelse med det kliniske& Retningslinjer for Laboratory Standards Institute.
Bestillingsoplysninger:
Culti-Loops er individuelt forseglet i en foliepose og pakket fem løkker pr. pakke.
Tekniske data
Tekniske data
| ATCC® | 6538TM* |
| Oversigt | Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC™ 6538P™ |
| Format | Culti-Loops |
| Produkttype | Culti-Loops Kvalitetskontrol organisme |
| Målorganismeklasse | Cocci |
| Mængde | 5 løkker/pakke |
| Stammebetegnelser | FDA 209P |
*ATCC Licensed Derivative Emblem, ATCC Licensed Derivative-ordmærket og ATCC-katalogmærkerne er varemærker tilhørende ATCC™ og bruges under licens.