Få mere at vide
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Serratia marcescens ATCC™ 14756™
Artikelnummer. 12985883
Mængde:
5 løkker/pakke
Artikelnummer. 12985883
Brand: Thermo Scientific™ R4609004
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Klar-til-brug QC-organismer anbefales til brug i præstationstest af medier, pletter, reagenser og identifikationssæt og til evaluering af bakteriologiske procedurer.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ er brugsklare QC-organismer, der anbefales til brug i præstationstest af medier, pletter, reagenser og identifikationssæt og til evaluering af bakteriologiske procedurer.
Løkken kan opløses i flydende medium, Culti-Loops Aerobic Set Rehydration Fluid, delnr. R4631000 eller stribet direkte på et passende medie.
Bestillingsoplysninger:
Culti-Loops er individuelt forseglet i en foliepose og pakket fem løkker pr. pakke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ATCC® 14756TM*
Oversigt Serratia marcescens ATCC™ 14756™
Format Culti-Loops
Produkttype Culti-Loop
Målorganismeklasse Gram-negative stænger
Test Type Kvalitativ QC
Mængde 5 løkker/pakke
Stammebetegnelser PCI 1107
*ATCC Licensed Derivative Emblem, ATCC Licensed Derivative-ordmærket og ATCC-katalogmærkerne er varemærker tilhørende ATCC™ og bruges under licens.