Få mere at vide
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Salmonella sp. serovar Abony NCTC 6017
Artikelnummer. 12959068 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 løkker/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12959068 5 løkker/pakke Pakke med 5
1 options
Hvis du vil bestille, skal du have en underskrevet ATCC-aftale.
Artikelnummer. 12959068 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R4606007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1550.00 DKK
    1465.83 DKK / Pakke med 5
    Spare 84.17 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-09-2026
Hvis du vil bestille, skal du have en underskrevet ATCC-aftale.
Klar-til-brug QC-organismer anbefales til brug i præstationstest af medier, pletter, reagenser og identifikationssæt og til evaluering af bakteriologiske procedurer.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ er brugsklare QC-organismer, der anbefales til brug i præstationstest af medier, pletter, reagenser og identifikationssæt og til evaluering af bakteriologiske procedurer.
Løkken kan opløses i flydende medium, Culti-Loops Aerobic Set Rehydration Fluid, delnr. R4631000 eller stribet direkte på et passende medie.
Bestillingsoplysninger:
Culti-Loops er individuelt forseglet i en foliepose og pakket fem løkker pr. pakke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Salmonella sp. serovar Abony NCTC™ 6017
Format Culti-Loops
Produkttype Culti-Loop
Målorganismeklasse Gram-negative stænger
Mængde 5 løkker/pakke
Stammebetegnelser CCM 4518 [NBRC 100797, NCTC 6017, CIP 80,39]
De ATCC Licenseret afledt emblem, den ATCC Licenseret afledt ordmærke, og ATCC katalogmærker er varemærker tilhørende ATCC™ og bruges under licens.