Få mere at vide
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Salmonella enterica subsp. enterica serovar Enteritidis ATCC™ 13076™
Artikelnummer. 12935853
Skift visning
Mængde:
5 løkker/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12935853 5 løkker/pakke Pakke med 5
1 options
Hvis du vil bestille, skal du have en underskrevet ATCC-aftale.
Artikelnummer. 12935853 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R4608200
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Hvis du vil bestille, skal du have en underskrevet ATCC-aftale.
Klar-til-brug QC-organismer anbefales til brug i præstationstest af medier, pletter, reagenser og identifikationssæt og til evaluering af bakteriologiske procedurer.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ er brugsklare QC-organismer, der anbefales til brug i præstationstest af medier, pletter, reagenser og identifikationssæt og til evaluering af bakteriologiske procedurer.
Løkken kan opløses i flydende medium, Culti-Loops Aerobic Set Rehydration Fluid, delnr. R4631000 eller stribet direkte på et passende medie.
Bestillingsoplysninger:
Culti-Loops er individuelt forseglet i en foliepose og pakket fem løkker pr. pakke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ATCC® 13076TM*
Oversigt Salmonella enterica subsp. enterica serovar Enteritidis ATCC™ 13076™
Format Culti-Loops
Produkttype Culti-Loop
Målorganismeklasse Gram-negative stænger
Test Type Kvalitativ QC
Mængde 5 løkker/pakke
Stammebetegnelser CDC K-1891[ATCC 25928]
*ATCC Licensed Derivative Emblem, ATCC Licensed Derivative-ordmærket og ATCC-katalogmærkerne er varemærker tilhørende ATCC™ og bruges under licens.