Få mere at vide
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Pseudomonas stutzeri ATCC™ 17588™
Artikelnummer. 12915833
Skift visning
Produkttype:
Culti-Loops Kvalitetskontrol organisme
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
12915833 Culti-Loops Kvalitetskontrol organisme Pakke med 5
1 options
Hvis du vil bestille, skal du have en underskrevet ATCC-aftale.
Artikelnummer. 12915833 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R4607211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1195.00 DKK
    1046.02 DKK / Pakke med 5
    Spare 148.98 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Hvis du vil bestille, skal du have en underskrevet ATCC-aftale.
Klar-til-brug QC-organismer anbefales til brug i præstationstest af medier, pletter, reagenser og identifikationssæt og til evaluering af bakteriologiske procedurer.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ er brugsklare QC-organismer, der anbefales til brug i præstationstest af medier, pletter, reagenser og identifikationssæt og til evaluering af bakteriologiske procedurer.
Løkken kan opløses i flydende medium, Culti-Loops Aerobic Set Rehydration Fluid, delnr. R4631000 eller stribet direkte på et passende medie.
Bestillingsoplysninger:
Culti-Loops er individuelt forseglet i en foliepose og pakket fem løkker pr. pakke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ATCC® 17588TM*
Oversigt Pseudomonas stutzeri ATCC™ 17588™
Format Culti-Loops
Produkttype Culti-Loops Kvalitetskontrol organisme
Målorganismeklasse Gram-negative stænger
Test Type Kvalitativ QC
Emballagetype 5 løkker/pakke
Stammebetegnelser WDCM00132, 221[AB 201, ACM 782, NCIB 11358, UQM 782, UQM782]
*ATCC Licensed Derivative Emblem, ATCC Licensed Derivative-ordmærket og ATCC-katalogmærkerne er varemærker tilhørende ATCC™ og bruges under licens.