Få mere at vide
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Pseudomonas fluorescenser ATCC™ 13525™
Product Code. 12935833
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 løkker/pakke
Unit Size:
Pakke med 5
Product Code. Mængde unitSize
12935833 5 løkker/pakke Pakke med 5
1 options
If you would like to order, a signed ATCC agreement is required.
Product Code. 12935833 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. R4607216
If you would like to order, a signed ATCC agreement is required.
Klar-til-brug QC-organismer anbefales til brug i præstationstest af medier, pletter, reagenser og identifikationssæt og til evaluering af bakteriologiske procedurer.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ er brugsklare QC-organismer, der anbefales til brug i præstationstest af medier, pletter, reagenser og identifikationssæt og til evaluering af bakteriologiske procedurer.
Løkken kan opløses i flydende medium, Culti-Loops Aerobic Set Rehydration Fluid, delnr. R4631000 eller stribet direkte på et passende medie.
Bestillingsoplysninger:
Culti-Loops er individuelt forseglet i en foliepose og pakket fem løkker pr. pakke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
ATCC® 13525TM*
Oversigt Pseudomonas fluorescenser ATCC™ 13525™
Format Culti-Loops
Produkttype Culti-Loops Kvalitetskontrol organisme
Målorganismeklasse Gram-negative stænger
Test Type Kvalitativ QC
Mængde 5 løkker/pakke
*ATCC Licensed Derivative Emblem, ATCC Licensed Derivative-ordmærket og ATCC-katalogmærkerne er varemærker tilhørende ATCC™ og bruges under licens.