Få mere at vide
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Pseudomonas paraeruginosa ATCC™ 9027™
Artikelnummer. 12667649
Skift visning
Mængde:
5 løkker/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12667649 5 løkker/pakke Pakke med 5
1 options
Hvis du vil bestille, skal du have en underskrevet ATCC-aftale.
Artikelnummer. 12667649 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R4605210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1028.48 DKK
    939.85 DKK / Pakke med 5
    Spare 88.63 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Hvis du vil bestille, skal du have en underskrevet ATCC-aftale.
Klar-til-brug QC-organismer anbefales til brug i præstationstest af medier, pletter, reagenser og identifikationssæt og til evaluering af bakteriologiske procedurer.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ er brugsklare QC-organismer, der anbefales til brug i præstationstest af medier, pletter, reagenser og identifikationssæt og til evaluering af bakteriologiske procedurer.
Løkken kan opløses i flydende medium, Culti-Loops Aerobic Set Rehydration Fluid, delnr. R4631000 eller stribet direkte på et passende medie.
Bestillingsoplysninger:
Culti-Loops er individuelt forseglet i en foliepose og pakket fem løkker pr. pakke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ATCC® 9027TM*
Oversigt Pseudomonas paraeruginosa ATCC™ 9027™
Format Culti-Loops
Produkttype Culti-Loops Kvalitetskontrol organisme
Målorganismeklasse Gram-negative stænger
Test Type Kvalitativ QC
Mængde 5 løkker/pakke
*ATCC Licensed Derivative Emblem, ATCC Licensed Derivative-ordmærket og ATCC-katalogmærkerne er varemærker tilhørende ATCC™ og bruges under licens.