Få mere at vide
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Lactobacillus acidophilus ATCC™ 4356™
Artikelnummer. 12618173
Skift visning
Mængde:
5 løkker/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Mængde unitSize
12618173 5 løkker/pakke Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 12618173 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R4603007
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Klar-til-brug QC-organismer anbefales til brug i præstationstest af medier, pletter, reagenser og identifikationssæt og til evaluering af bakteriologiske procedurer.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ er brugsklare QC-organismer, der anbefales til brug i præstationstest af medier, pletter, reagenser og identifikationssæt og til evaluering af bakteriologiske procedurer.
Løkken kan opløses i flydende medium, Culti-Loops Aerobic Set Rehydration Fluid, delnr. R4631000 eller stribet direkte på et passende medie.
Bestillingsoplysninger:
Culti-Loops er individuelt forseglet i en foliepose og pakket fem løkker pr. pakke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ATCC® 4356TM*
Oversigt Lactobacillus acidophilus ATCC™ 4356™
Format Culti-Loops
Produkttype Culti-Loops Kvalitetskontrol organisme
Målorganismeklasse Gram-positive stænger
Test Type Kvalitativ QC
Mængde 5 løkker/pakke
Stammebetegnelser Scav [IFO 13951, M. Rogosa 210X, NCIB 8690, PA Hansen L 917]
*ATCC Licensed Derivative Emblem, ATCC Licensed Derivative-ordmærket og ATCC-katalogmærkerne er varemærker tilhørende ATCC™ og bruges under licens.