Få mere at vide
Thermo Scientific™ Culti-Loops™Bacteroides fragilis ATCC® 25285™
Artikelnummer. 12958878
Skift visning
Mængde:
5 løkker/Pk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12958878 5 løkker/Pk Pakke med 5
1 options
Hvis du vil bestille, skal du have en underskrevet ATCC-aftale.
Artikelnummer. 12958878 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R4601250
 Begrænset vare
På lager
Hvis du vil bestille, skal du have en underskrevet ATCC-aftale.
Udfør kvalitetskontroltest og ydeevneevaluering af mikrobiologiske procedurer med disse brugsklare bakteriologiske loops.
Udfør trygt test af medier, reagenser og identifikation& antimikrobielle modtagelighedssæt og evaluere bakteriologiske procedurer med klar til brug Thermo Scientific™ Culti-Loops™ QC organismer.
Bacteroides fragilis ATCC® 25285™ anbefales at blive brugt til dyrkningsmedier og kvalitetskontrol af antimikrobiel modtagelighed.
Bacteroides fragilis ATCC® 25285™ anbefales at blive brugt til dyrkningsmedier og antimikrobiel modtagelighed kvalitetskontrol test af CLSI. β-lactamase positiv stamme.
Teknik:
Løkken kan opløses i et flydende medium, Culti-Loops Aerobic Set Rehydration Fluid, delnr. 4631000 kr. Alternativt kan det stryges direkte på passende medier.
Inkluderer:
Culti-Loops er individuelt forseglet i en foliepose og pakket fem løkker pr. pakke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ATCC® ATCC™ 25285™
Oversigt Bacteroides fragilis ATCC™ 25285™
Format Culti-Loops
Målorganismeklasse Gram-negative, stangformede anaerober
Test Type Kvalitativ QC
Mængde 5 løkker/Pk
Stammebetegnelser NCTC 9343, CN 6300, DSM 2151, ONSLOW, VPI 2553, EN-2