Få mere at vide
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Eikenella ætser ATCC™ BAA-1152™
Artikelnummer. 13286159
Mængde:
5 løkker/Pk.
Artikelnummer. 13286159
Brand: Thermo Scientific™ R4601947
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Klar-til-brug QC-organismer anbefales til brug i præstationstest af medier, pletter, reagenser og identifikationssæt og til evaluering af bakteriologiske procedurer.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ er brugsklare QC-organismer, der anbefales til brug i præstationstest af medier, pletter, reagenser og identifikationssæt og til evaluering af bakteriologiske procedurer.
Løkken kan opløses i flydende medium, Culti-Loops Aerobic Set Rehydration Fluid, delnr. R4631000 eller stribet direkte på et passende medie.
Bestillingsoplysninger:
Culti-Loops er individuelt forseglet i en foliepose og pakket fem løkker pr. pakke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ATCC® BAA-1152™*
Certificeringer/compliance Culti-Loops er CE-mærket.
Oversigt Eikenella ætser
Registrerer Eikenella ætser
Format Culti-Loops
Produkttype Culti-Loops Kvalitetskontrol organisme
Målorganismeklasse Kræsen
Test Type Kvalitativ QC
Emballagetype 5 løkker/pakke
Mængde 5 løkker/Pk.
Stammebetegnelser Vitek #101889 {NSB #81355]
Vis mere Vis mindre
*ATCC Licensed Derivative Emblem, ATCC Licensed Derivative-ordmærket og ATCC-katalogmærkerne er varemærker tilhørende ATCC™ og bruges under licens.