Få mere at vide
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Meyerozyma guilliermondii ATCC™ 6260™
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ er brugsklare QC-organismer, der anbefales til brug i præstationstest af medier, pletter, reagenser og identifikationssæt og til evaluering af bakteriologiske procedurer.
Løkken kan opløses i flydende medium, Culti-Loops Aerobic Set Rehydration Fluid, delnr. R4631000 eller stribet direkte på et passende medie.
Bestillingsoplysninger:
Culti-Loops er individuelt forseglet i en foliepose og pakket fem løkker pr. pakke.
Tekniske data
Tekniske data
| ATCC® | 6260TM* |
| Oversigt | Meyerozyma guilliermondii |
| Format | Culti-Loops |
| Produkttype | Culti-Loops Kvalitetskontrol organisme |
| Målorganismeklasse | Svampe |
| Test Type | Kvalitativ QC |
| Mængde | 5 løkker/pakke |
| Stammebetegnelser | ATCC 7375, CBS 566, DBVPG 6140, IGC 2730, JCM 1539, NRRL Y-324] |
| Arter | Candida arter |
*ATCC Licensed Derivative Emblem, ATCC Licensed Derivative-ordmærket og ATCC-katalogmærkerne er varemærker tilhørende ATCC™ og bruges under licens.