Få mere at vide
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Acinetobacter pseudolwoffii
Artikelnummer. 12637629
Skift visning
Mængde:
5 løkker/pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12637629 5 løkker/pakke Hver
1 options
Hvis du vil bestille, skal du have en underskrevet ATCC-aftale.
Artikelnummer. 12637629 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R4600503
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1360.00 DKK
    1286.69 DKK / Pakke med 1
    Spare 73.31 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Hvis du vil bestille, skal du have en underskrevet ATCC-aftale.
Klar-til-brug QC-organismer anbefales til brug i præstationstest af medier, pletter, reagenser og identifikationssæt og til evaluering af bakteriologiske procedurer.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ er brugsklare QC-organismer, der anbefales til brug i præstationstest af medier, pletter, reagenser og identifikationssæt og til evaluering af bakteriologiske procedurer.
Løkken kan opløses i flydende medium, Culti-Loops Aerobic Set Rehydration Fluid, delnr. R4631000 eller stribet direkte på et passende medie.
Bestillingsoplysninger:
Culti-Loops er individuelt forseglet i en foliepose og pakket fem løkker pr. pakke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ATCC® 17925TM*
Format Culti-Loops
Produkttype Culti-Loops Kvalitetskontrol organisme
Målorganismeklasse Gram-negative stænger
Test Type Kvalitativ QC
Mængde 5 løkker/pakke
Stammebetegnelser NCIB 9020
Arter Acinetobacter arter
*ATCC Licensed Derivative Emblem, ATCC Licensed Derivative-ordmærket og ATCC-katalogmærkerne er varemærker tilhørende ATCC™ og bruges under licens.