Få mere at vide
MedChemExpress CUG
Artikelnummer. 16461208
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16461208 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 16461208 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYD1026
MedChemExpress CUG (3-Carboxyumbelliferyl-β-D-galactopyranoside) is a fluorogenic substrate (λex=386, λem=445 nm, ε=32K).
Tekniske data
CAS 64664-99-9
Synonym 3-Carboxyumbelliferyl-β-D-galactopyranoside
Indhold og opbevaring Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
Mængde 5 mg
Molekylvægt (g/mol) 368.29 g/mol
Produkttype Dye Reagents