Få mere at vide
MedChemExpress Cucurbitacin I
Artikelnummer. 16481628
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16481628 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16481628 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYN1405
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress Cucurbitacin I is a natural selective inhibitor of JAK2/STAT3, with potent anti-cancer activity.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvægt (g/mol) 514.65 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
CAS 2222-07-3
Produkttype Natural Products
Renhed 98.0%
Opløselighed DMSO : ≥ 100 mg/mL (194.31 mM)
Synonym Elatericin B∣ JSI-124∣ NSC-521777
Mål STAT∣JAK