missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Cucurbitacin E, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cucurbitacin E |
| CAS | 18444-66-1 |
| Molekylær formel | C32 H44 O8 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Cucurbitacine E, NSC 106399, NSC 521775, α-Elaterin, α-Elaterine, 2,16α,20,25-Tetrahydroxy-9-methyl-19-Nor-9β,10α-lanosta-1,5,23-triene-3,11,22-trione 25-Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C32H44O8/c1-17(33)40-27(2,3)13-12-23(36)32(9,39)25-21(35)15-29(6)22-11-10-18-19(14-20(34)26(38)28(18,4)5)31(22,8)24(37)16-30(25,29)7/h10,12-14,19,21-22,25,34-35,39H,11,15-16H2,1-9H3/b13-12+/t19-,21-,22+,25+,29+,30-,31+,32+/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)OC(C)(C)\C=C\C(=O)[C@](C)(O)[C@H]1[C@H](O)C[C@@]2(C)[C@@H]3CC=C4[C@@H](C=C(O)C(=O)C4(C)C)[C@]3(C)C(=O)C[C@]12C |
| IUPAC navn | [(E,6R)-6-[(8S,9R,10R,13R,14S,16R,17R)-2,16-dihydroxy-4,4,9,13,14-pentamethyl-3,11-dioxo-8,10,12,15,16,17-hexahydro-7H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-6-hydroxy-2-methyl-5-oxohept-3-en-2-yl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 556.69 |
| Formel vægt | 556.3036 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?