Learn More
Cucumopine, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Cucumopine |
| CAS | 110342-24-0 |
| Molekylær formel | C11 H13 N3 O6 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | (4S,6S)-4-(2-carboxyethyl)-4,5,6,7-tetrahydro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine-4,6-dicarboxylic Acid, 4-Carboxy-4-(2-carboxyethyl)spinacine, (4S-trans)-4-(2-carboxyethyl)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-Imidazo[4,5-c]pyridine-4,6-dicarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13N3O6/c15-7(16)1-2-11(10(19)20)8-5(12-4-13-8)3-6(14-11)9(17)18/h4,6,14H,1-3H2,(H,12,13)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)/t6-,11-/m0/s1 |
| SMIL | OC(=O)CC[C@@]1(N[C@@H](Cc2nc[nH]c12)C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | (4S,6S)-4-(2-carboxyethyl)-3,5,6,7-tetrahydroimidazo[4,5-c]pyridine-4,6-dicarboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 283.24 |
| Formel vægt | 283.0804 |