Beskrivelse
- Til professionel pipettekalibrering har du brug for den rigtige balance - en, der kombinerer nøjagtighed, præcision, hastighed og bekvemmelighed.
- Nøjagtighed og præcision for at overholde internationale regler.
- Hastighed for at opfylde krav til omkostnings- og tidseffektiv ydeevne.
- Og bekvemmelighed for at arbejde i en behagelig stilling.
- Lyder alt dette umuligt?
- Ikke hvis du finder det rigtige balance.Cubis™ MPS tilbyder dig et perfekt afbalanceret system:
- Gravimetrisk test med høj præcision
- Fordampningsfælde: stabile fugtforhold inde i vejekammeret
- Automatisk trækskærmsdør: forhindrer fordampning for fejlfrie målinger
- Integreret fugtsensor: kontrollerer fugtigheden inde i vejekammeret
- Hvidt LED-lys: belysning af hele vejeområdet
- Rødt LED-lys: øjeblikkelig advarsel, hvis klimaparametre er uden for tolerance
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibrering | intern, ekstern, isoCAL |
| Tilslutningstype | RS-232 25-benet, Bluetooth |
| Volumen | 6.1 g |
| Display Type | TFT farve touchskærm |
| Læsbarhed | 0.001 mg |
| Nivellering | Assisteret |
| Linearitet | 0.004 mg |
| Måletid | 5 sek. |
| Test belastning | 5 g |
| Type | Pipettekalibreringsbalance |
| Vis mere |