Få mere at vide
Sartorius Cubis™ III Ultra-mikro vægt, 2,1 g, 0,0001 mg, EU verificeret undtagen Frankrig, QP99 licenseret
Shop alle Sartorius produkterBeskrivelse
- Cubis III elektronisk ultra-mikro balance med 7 tommer
- farve TFT touchskærm
- Faktisk skala division (d) 0,0001 mg, nominel maksimal belastning (Max) 2,1 g
- Automatisk rundglas-trækskjold
- Bekræftet saldo med EC-typegodkendelsescertifikat (for EU undtagen Frankrig)
- Softwarepakke QP99 licenseret
- Kabler med stiktyper til EU, Storbritannien, Schweiz og Italien inkluderet
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 2.1 g |
| Display Type | Farve TFT touchskærm |
| Læsbarhed | 0.0001 mg |
| Type | Mikrobalance |