Få mere at vide
Sartorius Cubis™ III Semi-mikro vægt, 220 g, 0,01 mg, EU verificeret for Frankrig, QP99 og MDS licenseret
Artikelnummer. 31932863 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Læsbarhed:
0.01 mg
Volumen:
220 g
Artikelnummer. Læsbarhed Volumen
31932863 0.01 mg 220 g
1 options
Artikelnummer. 31932863 Leverandør Sartorius Leverandørnr. CUB225S1FRAC
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Semi-mikrovægt designet til meget præcise vejningsapplikationer, hvilket giver pålidelig ydeevne til laboratorie- og forskningsmiljøer.
  • Cubis III elektronisk semi-mikrovægt med 7 tommer
  • farve TFT touchskærm
  • Faktisk skala division (d) 0,01 mg, nominel maksimal belastning (Max) 220 g
  • Automatisk glas-trækskærm
  • Bekræftet saldo med EU-typegodkendelsescertifikatet for Frankrig
  • QP99 licenseret
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 220 g
Display Type Farve TFT touchskærm
Læsbarhed 0.01 mg
Type Semi-Micro-vægt