Få mere at vide
Sartorius Cubis™ III Semi-mikro vægt, 120 g, MDS, EU verificeret undtagen Frankrig
Shop alle Sartorius produkterBeskrivelse
- Cubis III elektronisk semi-mikrovægt med 7 tommer
- farve TFT touchskærm
- Faktisk skala division (d) 0,01 mg, nominel maksimal belastning (maks) 120 g
- Automatisk glas-trækskærm
- Bekræftet saldo med EC-typegodkendelsescertifikat (for EU undtagen Frankrig)
- Kabler med stiktyper til EU, Storbritannien, Schweiz og Italien inkluderet
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 120 g |
| Display Type | Farve TFT touchskærm |
| Læsbarhed | 0.01 mg |
| Type | Semi-Micro-vægt |