Få mere at vide
Sartorius Cubis™ III Præcisionsvægt, 12,2 kg, EU verificeret undtagen Frankrig
Artikelnummer. 31932668 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Læsbarhed:
100 mg
Volumen:
12.2 kg
Artikelnummer. Læsbarhed Volumen
31932668 100 mg 12.2 kg
1 options
Artikelnummer. 31932668 Leverandør Sartorius Leverandørnr. CUB12201S1EU0
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Højtydende præcisionsbalancer designet til præcis og pålidelig vejning i laboratorie-, industri- og kvalitetskontrolapplikationer.
  • Cubis III elektronisk præcisionsbalance med 7 tommer
  • farve TFT touchskærm
  • Faktisk skala (d) 100 mg, nominel maksimal belastning (Max) 12,2 kg
  • Ingen draft-skjold
  • Bekræftet saldo med EC-typegodkendelsescertifikat (for EU undtagen Frankrig)
  • Kabler med stiktyper til EU, Storbritannien, Schweiz og Italien inkluderet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 12.2 kg
Display Type Farve TFT touchskærm
Læsbarhed 100 mg
Type Precision-vægt