Få mere at vide
Sartorius Cubis™ III Præcisionsvægt, 1,5, 3,0, 6,2 kg, EU verificeret undtagen Frankrig
Shop alle Sartorius produkterBeskrivelse
- Cubis III elektronisk præcisionsbalance med 7 tommer
- farve TFT touchskærm
- Faktisk skala (d) 10, 20, 50 mg, nominel maksimal belastning (Max) 1,5, 3,0, 6,2 kg
- Ingen draft-skjold
- Bekræftet saldo med EC-typegodkendelsescertifikat (for EU undtagen Frankrig)
- Kabler med stiktyper til EU, Storbritannien, Schweiz og Italien inkluderet
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 1.5, 3.0, 6.2 kg |
| Display Type | Farve TFT touchskærm |
| Læsbarhed | 10, 20, 50 mg |
| Type | Precision-vægt |