Få mere at vide
Sartorius Cubis™ III Præcisionsvægt, 1,2 kg, 1 mg, EU verificeret undtagen Frankrig, manuelt glasudtræksskjold
Artikelnummer. 31932962 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Læsbarhed:
1 mg
Volumen:
1.2 kg
Artikelnummer. Læsbarhed Volumen
31932962 1 mg 1.2 kg
1 options
Artikelnummer. 31932962 Leverandør Sartorius Leverandørnr. CUB1203S1EUU
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Højtydende præcisionsbalancer designet til præcis og pålidelig vejning i laboratorie-, industri- og kvalitetskontrolapplikationer.
  • Cubis III elektronisk præcisionsbalance med 7 tommer
  • farve TFT touchskærm
  • Faktisk skala division (d) 1 mg, nominel maksimal belastning (maks) 1,2 kg
  • Manuelt glasudtræksskjold
  • Bekræftet saldo med EC-typegodkendelsescertifikat (for EU undtagen Frankrig)
  • Kabler med stiktyper til EU, Storbritannien, Schweiz og Italien inkluderet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen 1.2 kg
Display Type Farve TFT touchskærm
Læsbarhed 1 mg
Type Precision-vægt
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.