Få mere at vide
Sartorius Cubis™ III Mikrovægt, 6,1 g, 0,001 mg, EU verificeret for Frankrig
Artikelnummer. 31932638 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Læsbarhed:
0.001 mg
Volumen:
6.1 g
Artikelnummer. Læsbarhed Volumen
31932638 0.001 mg 6.1 g
1 options
Artikelnummer. 31932638 Leverandør Sartorius Leverandørnr. CUB6.6S1FRA
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Højpræcisionsmikrovægt designet til ultrafølsomme vejningsapplikationer i laboratorie- og forskningsmiljøer.
  • Cubis III elektronisk mikrovægt med 7 tommer
  • farve TFT touchskærm
  • Faktisk skala division (d) 0,001 mg, nominel maksimal belastning (Max) 6,1 g
  • Automatisk rundglas-trækskjold
  • Bekræftet saldo med EU-typegodkendelsescertifikatet for Frankrig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 6.1 g
Display Type Farve TFT touchskærm
Læsbarhed 0.001 mg
Type Mikrobalance