Få mere at vide
Sartorius Cubis™ III Mikrobalance, 3,1 g, EU verificeret for Frankrig, QP99-licenseret
Shop alle Sartorius produkterBeskrivelse
- Cubis III elektronisk mikrovægt med 7 tommer
- farve TFT touchskærm
- Faktisk skala division (d) 0,001 mg, nominel maksimal belastning (Max) 6,1 g
- Manuelt rustfrit stål trækskærm
- Bekræftet saldo med EU-typegodkendelsescertifikatet for Frankrig
- QP99 licenseret
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 6.1 g |
| Display Type | Farve TFT touchskærm |
| Læsbarhed | 0.001 mg |
| Type | Mikrobalance |