Få mere at vide
Sartorius Cubis™ III mikrobalance, 3,1 g, EU verificeret undtagen Frankrig, QP99-licenseret
Artikelnummer. 31932913 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Læsbarhed:
0.001 mg
Volumen:
6.1 g
Artikelnummer. Læsbarhed Volumen
31932913 0.001 mg 6.1 g
1 options
Artikelnummer. 31932913 Leverandør Sartorius Leverandørnr. CUB6.6S1EUFC
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Højpræcisionsmikrovægt designet til ultrafølsomme vejningsapplikationer i laboratorie- og forskningsmiljøer.
  • Cubis III elektronisk mikrovægt med 7 tommer
  • farve TFT touchskærm
  • Faktisk skala division (d) 0,001 mg, nominel maksimal belastning (Max) 6,1 g
  • Manuelt rustfrit stål trækskærm
  • Bekræftet saldo med EC-typegodkendelsescertifikat (for EU undtagen Frankrig)
  • QP99 licenseret
  • Kabler med stiktyper til EU, Storbritannien, Schweiz og Italien inkluderet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 6.1 g
Display Type Farve TFT touchskærm
Læsbarhed 0.001 mg
Type Mikrobalance