Learn More
Sartorius Cubis™ III High-capacity Micro Balance, 70.2 kg, 100 mg, EU Verified Except France, QP99 Licensed
Shop All Sartorius ProductsDescrizione
- Cubis III electronic high-capacity balance with 7 in.
- color TFT touch display
- Actual scale division (d) 100 mg, nominal maximum load (Max) 70.2 kg
- No draft shield
- Verified balance with EC Type Approval Certificate (for EU except France)
- QP99 licensed
- Cables with plug types for EU, UK, Switzerland and Italy included
Specifica
Specifica
| Capacity | 70.2 kg |
| Display Type | Color TFT Touchscreen |
| Readability | 100 mg |
| Type | High-capacity Balance |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?