Få mere at vide
Sartorius Cubis™ III højkapacitets mikrovægt, 70,2 kg, 100 mg, EU-verificeret undtagen Frankrig, QP99-licenseret
Artikelnummer. 31932928 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Læsbarhed:
100 mg
Volumen:
70.2 kg
Artikelnummer. Læsbarhed Volumen
31932928 100 mg 70.2 kg
1 options
Artikelnummer. 31932928 Leverandør Sartorius Leverandørnr. CUB70201S1EU0C
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Højkapacitets mikrovægt designet til præcis vejning af større prøvemængder samtidig med, at den opretholder enestående mikroniveau-nøjagtighed.
  • Cubis III elektronisk højkapacitetsbalance med 7 tommer
  • farve TFT touchskærm
  • Faktisk skala division (d) 100 mg, nominel maksimal belastning (maks) 70,2 kg
  • Ingen draft-skjold
  • Bekræftet saldo med EC-typegodkendelsescertifikat (for EU undtagen Frankrig)
  • QP99 licenseret
  • Kabler med stiktyper til EU, Storbritannien, Schweiz og Italien inkluderet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 70.2 kg
Display Type Farve TFT touchskærm
Læsbarhed 100 mg
Type Højkapacitetsbalance