Få mere at vide
Sartorius Cubis™ III højkapacitets mikrovægt, 61 g, 0,001 mg, EU-verificeret for Frankrig, QP99 og HWL licenseret
Shop alle Sartorius produkterBeskrivelse
- Cubis III elektronisk mikrovægt med høj kapacitet og 7 tommer
- farve TFT touchskærm
- Faktisk skala division (d) 0,001 mg, nominel maksimal belastning (Max) 61 g
- Automatisk glastrækskjold og ionisator
- Bekræftet saldo med EU-typegodkendelsescertifikatet for Frankrig
- QP99 licenseret
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 61 g |
| Display Type | Farve TFT touchskærm |
| Læsbarhed | 0.001 mg |
| Type | Mikrobalance med høj kapacitet |