Få mere at vide
Sartorius Cubis™ III Højkapacitets Mikrovægt, 5,1, 22 g, 0,001, 0,01 mg, MDS, Ikke-verificeret, Global, Standardversion
Shop alle Sartorius produkterBeskrivelse
- Cubis III elektronisk mikrovægt med høj kapacitet og 7 tommer
- farve TFT touchskærm
- Faktisk skaladivision (d) 0,001, 0,01 mg, nominel maksimal belastning (Max) 5,1, 22 g
- Automatisk glas-trækskærm
- Standardversion ikke-verificeret, alle enheder
- Kabler med stiktyper til EU, Storbritannien, Schweiz og Italien inkluderet
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 5.1, 22 g |
| Display Type | Farve TFT touchskærm |
| Læsbarhed | 0.001, 0.01 mg |
| Type | Mikrobalance med høj kapacitet |