Få mere at vide
Sartorius Cubis™ III højkapacitets mikrovægt, 32 g, 0,001 mg, EU verificeret for Frankrig, QP99 og HWL licenseret
Artikelnummer. 31932786 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Læsbarhed:
0.001 mg
Volumen:
32 g
Artikelnummer. Læsbarhed Volumen
31932786 0.001 mg 32 g
1 options
Artikelnummer. 31932786 Leverandør Sartorius Leverandørnr. CUB36S1FRIC
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Højkapacitets mikrovægt designet til præcis vejning af større prøvemængder samtidig med, at den opretholder enestående mikroniveau-nøjagtighed.
  • Cubis III elektronisk mikrovægt med høj kapacitet og 7 tommer
  • farve TFT touchskærm
  • Faktisk skala division (d) 0,001 mg, nominel maksimal belastning (maks) 32 g
  • Automatisk glastrækskjold og ionisator
  • Bekræftet saldo med EU-typegodkendelsescertifikatet for Frankrig
  • QP99 licenseret
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 32 g
Display Type Farve TFT touchskærm
Læsbarhed 0.001 mg
Type Mikrobalance med høj kapacitet