Få mere at vide
Sartorius Cubis™ III højkapacitets mikrobalance, 12, 61 g, EU verificeret undtagen Frankrig
Shop alle Sartorius produkterBeskrivelse
- Cubis III elektronisk mikrovægt med høj kapacitet og 7 tommer
- farve TFT touchskærm
- Faktisk skaladivision (d) 0,001, 0,01 mg, nominel maksimal belastning (Max) 12, 61 g
- Manuelt glasudtræksskjold
- Bekræftet saldo med EC-typegodkendelsescertifikat (for EU undtagen Frankrig)
- Kabler med stiktyper til EU, Storbritannien, Schweiz og Italien inkluderet
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 12, 61 g |
| Display Type | Farve TFT touchskærm |
| Læsbarhed | 0.001, 0.01 mg |
| Type | Mikrobalance med høj kapacitet |