Få mere at vide
Sartorius Cubis™ III Højkapacitets Mikrovægt, 12, 61 g, 0,001, 0,01 mg, MDS, EU verificeret undtagen Frankrig
Artikelnummer. 31932676 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Læsbarhed:
0.001, 0.01 mg
Volumen:
12, 61 g
Artikelnummer. Læsbarhed Volumen
31932676 0.001, 0.01 mg 12, 61 g
1 options
Artikelnummer. 31932676 Leverandør Sartorius Leverandørnr. CUB66P1EUA
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Højkapacitets mikrovægt designet til præcis vejning af større prøvemængder samtidig med, at den opretholder enestående mikroniveau-nøjagtighed.
  • Cubis III elektronisk mikrovægt med høj kapacitet og 7 tommer
  • farve TFT touchskærm
  • Faktisk skaladivision (d) 0,001, 0,01 mg, nominel maksimal belastning (Max) 12, 61 g
  • Automatisk glas-trækskærm
  • Bekræftet saldo med EC-typegodkendelsescertifikat (for EU undtagen Frankrig)
  • Kabler med stiktyper til EU, Storbritannien, Schweiz og Italien inkluderet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 12, 61 g
Display Type Farve TFT touchskærm
Læsbarhed 0.001, 0.01 mg
Type Mikrobalance med høj kapacitet