Få mere at vide
Sartorius Cubis™ III højkapacitets mikrobalance, 10,2, 36,2 kg, EU verificeret for Frankrig, QP99 licenseret
Artikelnummer. 31933035 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Læsbarhed:
100, 1000 mg
Volumen:
36.2 kg
Artikelnummer. Læsbarhed Volumen
31933035 100, 1000 mg 36.2 kg
1 options
Artikelnummer. 31933035 Leverandør Sartorius Leverandørnr. CUB36201P1FR0C
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Højkapacitets mikrovægt designet til præcis vejning af større prøvemængder samtidig med, at den opretholder enestående mikroniveau-nøjagtighed.
  • Cubis III elektronisk højkapacitetsbalance med 7 tommer
  • farve TFT touchskærm
  • Faktisk skala division (d) 100, 1000 mg, nominel maksimal belastning (maks) 10,2, 36,2 kg
  • Ingen draft-skjold
  • Bekræftet saldo med EU-typegodkendelsescertifikatet for Frankrig
  • QP99 licenseret
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 36.2 kg
Display Type Farve TFT touchskærm
Læsbarhed 100, 1000 mg
Type Højkapacitetsbalance