Få mere at vide
Sartorius Cubis™ III højkapacitets mikrovægt, 10,1, 32 g, 0,001, 0,01 mg, Ikke-verificeret, Global, Standardversion, QP99 og MDS-licenseret
Product Code. 31932586 Shop All Sartorius Products
Change view
Click to view available options
Læsbarhed:
0.001, 0.01 mg
Volumen:
10.1, 32 g
Product Code. Læsbarhed Volumen
31932586 0.001, 0.01 mg 10.1, 32 g
1 options
Product Code. 31932586 Supplier Sartorius Supplier No. CUB36P1S0AC
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Højkapacitets mikrovægt designet til præcis vejning af større prøvemængder samtidig med, at den opretholder enestående mikroniveau-nøjagtighed.
  • Cubis III elektronisk mikrovægt med høj kapacitet og 7 tommer
  • farve TFT touchskærm
  • Faktisk skala division (d) 0,001, 0,01 mg, nominel maksimal belastning (Max) 10,1, 32 g
  • Automatisk glas-trækskærm
  • Standardversion ikke-verificeret, alle enheder
  • QP99 licenseret
  • Kabler med stiktyper til EU, Storbritannien, Schweiz og Italien inkluderet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volumen 10.1, 32 g
Display Type Farve TFT touchskærm
Læsbarhed 0.001, 0.01 mg
Type Mikrobalance med høj kapacitet