Få mere at vide
Sartorius Cubis™ III Højkapacitets mikrovægt, 10,1, 32 g, 0,001, 0,01 mg, MDS, EU Verificeret for Frankrig
Shop alle Sartorius produkterBeskrivelse
- Cubis III elektronisk mikrovægt med høj kapacitet og 7 tommer
- farve TFT touchskærm
- Faktisk skala division (d) 0,001, 0,01 mg, nominel maksimal belastning (Max) 10,1, 32 g
- Automatisk glas-trækskærm
- Bekræftet saldo med EU-typegodkendelsescertifikatet for Frankrig
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 10.1, 32 g |
| Display Type | Farve TFT touchskærm |
| Læsbarhed | 0.001, 0.01 mg |
| Type | Mikrobalance med høj kapacitet |