Få mere at vide
Sartorius Cubis™ III højkapacitets mikrovægt, 10,1, 32 g, 0,001, 0,01 mg, EU-verificeret undtagen Frankrig, QP99 og MDS-licenseret
Artikelnummer. 31932931 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Læsbarhed:
0.001, 0.01 mg
Volumen:
10.1, 32 g
Artikelnummer. Læsbarhed Volumen
31932931 0.001, 0.01 mg 10.1, 32 g
1 options
Artikelnummer. 31932931 Leverandør Sartorius Leverandørnr. CUB36P1EUAC
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Højkapacitets mikrovægt designet til præcis vejning af større prøvemængder samtidig med, at den opretholder enestående mikroniveau-nøjagtighed.
  • Cubis III elektronisk mikrovægt med høj kapacitet og 7 tommer
  • farve TFT touchskærm
  • Faktisk skala division (d) 0,001, 0,01 mg, nominel maksimal belastning (Max) 10,1, 32 g
  • Automatisk glas-trækskærm
  • Bekræftet saldo med EC-typegodkendelsescertifikat (for EU undtagen Frankrig)
  • QP99 licenseret
  • Kabler med stiktyper til EU, Storbritannien, Schweiz og Italien inkluderet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 10.1, 32 g
Display Type Farve TFT touchskærm
Læsbarhed 0.001, 0.01 mg
Type Mikrobalance med høj kapacitet