Få mere at vide
Sartorius Cubis™ III Analytisk vægt, 120 g, 0,1 mg, EU verificeret for Frankrig, manuel glasudkastskjold
Artikelnummer. 31932755 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Læsbarhed:
0.1 mg
Volumen:
120 g
Artikelnummer. Læsbarhed Volumen
31932755 0.1 mg 120 g
1 options
Artikelnummer. 31932755 Leverandør Sartorius Leverandørnr. CUB124S1FRU
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Avanceret analytisk vægt designet til at levere meget præcise og pålidelige vejningsresultater til laboratorie- og forskningsapplikationer.
  • Cubis III elektronisk analytisk balance med 7 tommer
  • farve TFT touchskærm
  • Faktisk skala division (d) 0,1 mg, nominel maksimal belastning (maks) 120 g
  • Manuelt glasudtræksskjold
  • Bekræftet saldo med EU-typegodkendelsescertifikatet for Frankrig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 120 g
Display Type Farve TFT touchskærm
Læsbarhed 0.1 mg
Type Analytical-vægt