Få mere at vide
Sartorius Cubis™ II Ultra-Micro Balance, MCE brugergrænseflade
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16447445 Shop alle Sartorius produkter
Volumen:
6.1 g
Model-:
Trækskærm F: Filtreret
Trækskærm M: Motoriseret til mikrovægte
Artikelnummer. 16447445
Brand: Sartorius MCE6.6S2S00M
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Cubis™ II Semi-Micro Balance har fuldt tilpasselig hardware, software og tilslutningsmuligheder
  • Monolitisk vejesystem
  • Integrerede klimasensorer
  • Individuelle prøveholdere
  • Fejlfri drift
  • Individuelle QApp-arbejdsgange
  • Motoriseret automatisk nivellering
  • Fuld end-to-end dataintegritet
  • Integreret revisionsspor
  • State-of-the-art brugerstyring
  • Fremragende service support
  • Integreret statuscenter
  • Integrerede servicefunktioner
  • Forebyggende vedligeholdelse på akkrediterede standarder
  • TFT-touchskærmsbetjening med læsbart display og brugervenlig interface
  • Software Factory installerede grundlæggende sæt vigtige vejeapplikationer
  • Betjening Aktiveret med berøringstast, berøringsfri ved hjælp af IR-sensor (trækskærm M), eller gestussensor (valgfrit) indlæringsevne
garanti
10 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilslutningstype 2 USB A-porte, 1 USB B-port, 1USP C-port, 1-9 pin RS 232-forbindelse, 1 ethernet-port
Volumen 6.1 g
Display Type Farve TFT touchskærm
Læsbarhed 1μ g
Inkluderer Vægt, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport
Linearitet ±3μ g
Materiale Trykstøbt aluminium, plast PBT, Optiwhite floatglas og rustfrit stål, aluminium trim
Model- Trækskærm M: Motoriseret til mikrovægte
Gentagelighed ±5μ g
Stabiliseringstid 5 sek.
Type Ultra mikro balance
garanti 10 år
Længde (metrisk) 340/315 veje/elektrisk modul
Bredde (metrisk) 240 mm
Højde (metrisk) 121/61 veje/el-modul
Vægt (metrisk) 6.4, 7.1 kg
Elektriske krav 120/240 V
Spænding 100 til 240 V
Frekvens 50/60 Hz (± 5 %)
Lovligt for handel Klasse I
Vis mere Vis mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.