Få mere at vide
Sartorius Cubis™ II Ultra-Micro Balance, MCE brugergrænseflade
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16437445 Shop alle Sartorius produkter
Volumen:
6.1 g
Model-:
Trækskærm F: Filtreret
Trækskærm M: Motoriseret til mikrovægte
Artikelnummer. 16437445
Brand: Sartorius MCE6.6S2S00F
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Cubis™ II Semi-Micro Balance har fuldt tilpasselig hardware, software og tilslutningsmuligheder
  • Monolitisk vejesystem
  • Integrerede klimasensorer
  • Individuelle prøveholdere
  • Fejlfri drift
  • Individuelle QApp-arbejdsgange
  • Motoriseret automatisk nivellering
  • Fuld end-to-end dataintegritet
  • Integreret revisionsspor
  • State-of-the-art brugerstyring
  • Fremragende service support
  • Integreret statuscenter
  • Integrerede servicefunktioner
  • Forebyggende vedligeholdelse på akkrediterede standarder
  • TFT-touchskærmsbetjening med læsbart display og brugervenlig interface
  • Software Factory installerede grundlæggende sæt vigtige vejeapplikationer
  • Betjening Aktiveret med berøringstast, berøringsfri ved hjælp af IR-sensor (trækskærm M), eller gestussensor (valgfrit) indlæringsevne
garanti
10 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilslutningstype 2 USB A-porte, 1 USB B-port, 1USP C-port, 1-9 pin RS 232-forbindelse, 1 ethernet-port
Volumen 6.1 g
Display Type Farve TFT touchskærm
Læsbarhed 1μ g
Inkluderer Vægt, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport
Linearitet ±3μ g
Materiale Trykstøbt aluminium, plast PBT, Optiwhite floatglas og rustfrit stål, aluminium trim
Model- Trækskærm F: Filtreret
Gentagelighed ±5μ g
Stabiliseringstid 5 sek.
Type Ultra mikro balance
garanti 10 år
Længde (metrisk) 340/315 veje/elektrisk modul
Bredde (metrisk) 240 mm
Højde (metrisk) 121/61 veje/el-modul
Vægt (metrisk) 6.4, 7.1 kg
Elektriske krav 120/240 V
Spænding 100 til 240 V
Frekvens 50/60 Hz (± 5 %)
Lovligt for handel Klasse I