Få mere at vide
Sartorius Cubis™ II Ultra-Micro Balance, MCA-brugergrænseflade
Artikelnummer. 30052887 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Model-:
Trækskærm F: Filtreret
Trækskærm M: Motoriseret
Inkluderer:
Vægt, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport
Vægt, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 software
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Inkluderer
30052887 Trækskærm M: Motoriseret Vægt, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 software
16463375 Trækskærm F: Filtreret Vægt, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30052887 Leverandør Sartorius Leverandørnr. MCA2.7SMMTS
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Med fuldstændig konfigurerbar hardware, software og tilslutningsmuligheder, Cubis™ II tilbyder en højtydende balance, der vil tilpasse sig dine unikke krav og overholdelseskrav.
  • Monolitisk vejesystem
  • Integrerede klimasensorer
  • Individuelle prøveholdere
  • Fejlfri drift
  • Individuelle QApp-arbejdsgange
  • Motoriseret automatisk nivellering
  • Fuld end-to-end dataintegritet
  • 21 CFR Part 11 overholdelse
  • Integreret revisionsspor
  • State-of-the-art brugerstyring
  • Enestående service support
  • Integreret statuscenter
  • Integrerede servicefunktioner
  • Forebyggende vedligeholdelse på akkrediterede standarder
  • Til alle modeller op til en maksimal kapacitet på 8,2 kg
  • Stor 7-tommer farve touch TFT-skærm i 16:9 format med ny brugergrænseflade
  • Software Factory installerede grundlæggende sæt vigtige vejeapplikationer (licensfri) og pakker med specielle vejeapplikationer og funktionsudvidelser (licens påkrævet)
  • Betjening Aktiveret med berøringstast, berøringsfri ved hjælp af IR-sensor (trækskærm M) eller gestussensor (valgfri), indlæringsevne
garanti
10 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance 21 CFR PART 11 17025 USP 41
Tilslutningstype 2 USB A-porte, 1 USB B-port, 1USP C-port, 1-9 pin RS 232-forbindelse, 1 ethernet-port
Volumen 2.1 g
Display Type Farve TFT touchskærm
Læsbarhed 0,1μ g
Inkluderer Vægt, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 software
Nivellering Automatisering motoriseret
Linearitet ±0,7μ g
Materiale Trykstøbt aluminium, plast PBT, Optiwhite floatglas og rustfrit stål, aluminium trim
Måletid 10 sek.
Model- Trækskærm M: Motoriseret
Gentagelighed ±0,15μ g
Stabiliseringstid 7 sek.
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til +40 °C
Type Ultra mikro balance
garanti 10 år
Længde (metrisk) 340/355 veje/el-modul
Bredde (metrisk) 139/240 veje/el-modul
Højde (metrisk) 129/61 mm veje/el-modul
Vægt (metrisk) 7.2, 7.9 kg
Spænding 100 til 240 V
Watt 2 år
Strømstyrke 1,0 A
Frekvens 50/60 Hz (± 5 %)
Lovligt for handel Klasse I