Få mere at vide
Sartorius™ Cubis™ II Semi-mikro MCE 225P balance
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18087634 Shop alle Sartorius produkter
Model-:
HWL-konfiguration
Standard konfiguration
Artikelnummer. 18087634
Brand: Sartorius™ MCE225P3S00D
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De Cubis™ II række af semi-mikrovægte med en maksimal belastning mellem 120 g og 220 g og en læsbarhed mellem 0,005 mg og 0,01 mg giver det ideelle valg til en bred vifte af applikationer.
Overlegen vejeydelse
Hurtig måletid og nøjagtige vejeresultater er garanteret takket være næste generations monolitiske vejesystem og den tekniske løsning, der kompenserer for miljøændringer.
Ikke flere problemer med ladede prøver
Glastrækskjoldene belagt med ledende lag forhindrer ydre elektrostatiske effekter, og den indbyggede ionisator eliminerer effektivt elektrostatiske ladninger fra prøver.
Vejledning i rengøringsprocessen
Intuitiv proces til daglig og avanceret rengøring er nu tilgængelig i alle Cubis™ II MCA. Rengørings-QApp giver visuel vejledning, information om kemisk kompatibilitet samt elektronisk sporing af disse hændelser.
Hardwareopgraderingsmuligheder
Hardwarefunktioner som motoriseret trækskærmsfunktion eller indbygget ionisator kan aktiveres efter køb. Et automatisk indvendigt trækskjold er tilgængeligt som et klik-in-tilbehør, som anbefales at bruge under udfordrende miljøforhold (f.eks. i trækfyldte omgivelser).
Overholdelse og dataintegritet
End-to-end dataintegritet, tekniske kontroller til 21 CFR Part 11 compliance, integreret revisionsspor og state-of-the-art brugerstyring sikrer, at laboratorier kan opfylde regulatoriske krav. Disse funktioner er direkte tilgængelige på Cubis™ II balancerer, uden behov for ekstra software.
Balancer flådestyring
Ingenix Suite er en fleksibel, åben løsning, der fungerer med eller uden et ELN/LIM-system. Det tilbyder ubegrænsede forbindelser for nemt at administrere det hele Cubis™ II MCA lab balance flåde på tværs af alle laboratorier inden for det samme netværk.
Let at bruge
Undervisningsfunktionen med indlæringsevne af det motoriserede trækskjold, guidede arbejdsgange til mange forskellige applikationer (QApps), automatiseret motoriseret nivellering og automatisk intern justering (isoCAL ) hjælpe til med nem og fejlfri betjening af vægten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 220 g, 120 g
Display Type TFT
Læsbarhed 0.1 mg, 0.01 mg
Model- Standard konfiguration
Stabiliseringstid 1.5 s
Type Semi Micro-vægt
Bredde (metrisk) 240 mm
Højde (metrisk) 301 mm
Lovligt for handel Nej