Få mere at vide
Sartorius™ Cubis™ II Semi-mikro MCA 225P balance
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18077564 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Model-:
HWL-konfiguration
QP1 HWL-konfiguration
QP1 konfiguration
QP99 HWL-konfiguration
QP99 konfiguration
Standard konfiguration
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model-
18077564 QP99 konfiguration
18047754 HWL-konfiguration
18057854 Standard konfiguration
18008264 QP99 HWL-konfiguration
18027664 QP1 konfiguration
18037664 QP1 HWL-konfiguration
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 18077564 Leverandør Sartorius™ Leverandørnr. MCA225P3S00D QP99
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De Cubis™ II række af semi-mikrovægte med en maksimal belastning mellem 120 g og 220 g og en læsbarhed mellem 0,005 mg og 0,01 mg giver det ideelle valg til en bred vifte af applikationer.
Overlegen vejeydelse
Hurtig måletid og nøjagtige vejeresultater er garanteret takket være næste generations monolitiske vejesystem og den tekniske løsning, der kompenserer for miljøændringer.
Ikke flere problemer med ladede prøver
Glastrækskjoldene belagt med ledende lag forhindrer ydre elektrostatiske effekter, og den indbyggede ionisator eliminerer effektivt elektrostatiske ladninger fra prøver.
Vejledning i rengøringsprocessen
Intuitiv proces til daglig og avanceret rengøring er nu tilgængelig i alle Cubis™ II MCA. Rengørings-QApp giver visuel vejledning, information om kemisk kompatibilitet samt elektronisk sporing af disse hændelser.
Hardwareopgraderingsmuligheder
Hardwarefunktioner som motoriseret trækskærmsfunktion eller indbygget ionisator kan aktiveres efter køb. Et automatisk indvendigt trækskjold er tilgængeligt som et klik-in-tilbehør, som anbefales at bruge under udfordrende miljøforhold (f.eks. i trækfyldte omgivelser).
Overholdelse og dataintegritet
End-to-end dataintegritet, tekniske kontroller til 21 CFR Part 11 compliance, integreret revisionsspor og state-of-the-art brugerstyring sikrer, at laboratorier kan opfylde regulatoriske krav. Disse funktioner er direkte tilgængelige på Cubis™ II balancerer, uden behov for ekstra software.
Balancer flådestyring
Ingenix Suite er en fleksibel, åben løsning, der fungerer med eller uden et ELN/LIM-system. Det tilbyder ubegrænsede forbindelser for nemt at administrere det hele Cubis™ II MCA lab balance flåde på tværs af alle laboratorier inden for det samme netværk.
Let at bruge
Undervisningsfunktionen med indlæringsevne af det motoriserede trækskjold, guidede arbejdsgange til mange forskellige applikationer (QApps), automatiseret motoriseret nivellering og automatisk intern justering (isoCAL ) hjælpe til med nem og fejlfri betjening af vægten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 220 g, 120 g
Display Type Farve TFT touchskærm
Læsbarhed 0.1 mg, 0.01 mg
Model- QP99 konfiguration
Stabiliseringstid 1.5 s
Type Semi Micro-vægt
Bredde (metrisk) 240 mm
Højde (metrisk) 301 mm
Lovligt for handel Nej