Få mere at vide
Sartorius Cubis™ II Semi-Micro Lab Balance
Shop alle Sartorius produkter
Beskrivelse
Den nye generation af modulære premium laboratorievægte
Vejning i et reguleret miljø kan være komplekst med strenge overholdelsesdirektiver og kontroller, der kræves for at levere den nøjagtighed og pålidelighed af resultater, som kræves af den farmaceutiske industri. En af de teknologier, der hjælper videnskabsmænd med at opnå dette niveau af nøjagtighed, er Cubis™ II balanceserie fra Sartorius .
Alle vejemoduler af Cubis™ II balance er designet til intuitiv betjening, yderligere hjulpet af intelligente diagnosesystemer. Disse designelementer garanterer en højere grad af repeterbarhed for forskellige arbejdsgange og sænker samtidig sandsynligheden for menneskelige fejl under måling. Det tilbyder moderne brugergrænseflader, lægemiddel- og GxP-overholdelse, herunder datahåndtering, dataintegritet og -forbindelse, ergonomisk prøvehåndtering, nem procesintegration og ubegrænset kommunikation med det højeste niveau af nøjagtighed og præcision.
Tekniske data
Tekniske data
Certificeringer/compliance | Balance med typegodkendelsescertifikat for Kina |
Tilslutningstype | D-sub stik, 9-polet |
Volumen | 60 g, 120 g |
Display Type | Farveberøringsskærm |
Læsbarhed | 0.01 mg, 0.1 mg |
Inkluderer | Intern kalibrering |
Materiale | Aluminium, plastik PBT, Optiwhite floatglas og rustfrit stål |
Model- | Balance med Draft Shield I |
Stabiliseringstid | 2 sek. |
Type | Analytical-vægt |
Vis mere |
Videoer
-
Sartorius Cubis analytical balances