Få mere at vide
Sartorius Cubis™ II Semi-Micro Lab Balance Artikelnummer.: 16413095
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99040.00 DKK
    96619.44 DKK / Hver
    Spare 2420.56 DKK
    2% Slukket
Sartorius Cubis™ II Semi-Micro Lab Balance
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16413095 Shop alle Sartorius produkter
60 g, 120 g, Balancer med Draft Shield U, 0.01 mg, 0.1 mg
Volumen:
60 g, 120 g
60 g, 120 g, 220 g
Model-:
Balance med Draft Shield I
Balancer med Draft Shield A
Balancer med Draft Shield U
Læsbarhed:
0.01 mg, 0.02 mg, 0.05 mg
0.01 mg, 0.1 mg
Unit Size:
Hver
Artikelnummer. 16413095
Brand: Sartorius MCA125P2S00U QP99
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99040.00 DKK
    96619.44 DKK / Hver
    Spare 2420.56 DKK
    2% Slukket
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Giver læsbarhed på 10μ g og en maksimal vejekapacitet op til 220 g. Anvendes til at veje små prøvemængder ned tilμ g-område.
Den nye generation af modulære premium laboratorievægte
Vejning i et reguleret miljø kan være komplekst med strenge overholdelsesdirektiver og kontroller, der kræves for at levere den nøjagtighed og pålidelighed af resultater, som kræves af den farmaceutiske industri. En af de teknologier, der hjælper videnskabsmænd med at opnå dette niveau af nøjagtighed, er Cubis™ II balanceserie fra Sartorius .
Alle vejemoduler af Cubis™ II balance er designet til intuitiv betjening, yderligere hjulpet af intelligente diagnosesystemer. Disse designelementer garanterer en højere grad af repeterbarhed for forskellige arbejdsgange og sænker samtidig sandsynligheden for menneskelige fejl under måling. Det tilbyder moderne brugergrænseflader, lægemiddel- og GxP-overholdelse, herunder datahåndtering, dataintegritet og -forbindelse, ergonomisk prøvehåndtering, nem procesintegration og ubegrænset kommunikation med det højeste niveau af nøjagtighed og præcision.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificeringer/compliance Balance med typegodkendelsescertifikat for Kina
Tilslutningstype D-sub stik, 9-polet
Volumen 60 g, 120 g
Display Type Farveberøringsskærm
Læsbarhed 0.01 mg, 0.1 mg
Inkluderer Intern kalibrering
Materiale Aluminium, plastik PBT, Optiwhite floatglas og rustfrit stål
Model- Balancer med Draft Shield U
Stabiliseringstid 2 sek.
Type Analytical-vægt
Elektriske krav 100/240 V (± 10 %), 50/60 Hz, 1,0 A
Show More Show Less
Product Content Correction
Product Title
Sartorius Cubis™ II Semi-Micro Lab Balance >