Få mere at vide
Sartorius Cubis™ II Semi-Micro Lab Balance
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16483075 Shop alle Sartorius produkter
Volumen:
120 g
220 g
60 g, 120 g
Læsbarhed:
0.01 mg
0.01, 0.02, 0.05 mg
0.01, 0.1 mg
Inkluderer:
Draft Shield I
Draft Shield I, QP99
Draft Shield U, QP1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16483075
Marke: Sartorius MCA125P2S00U QP1
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
De Cubis™ II Semi-Micro Lab Balance giver læsbarhed på 10μ g og en maksimal vejekapacitet op til 220 g. Anvendes til at veje små prøvemængder ned tilμ g-område.
Den nye generation af modulære premium laboratorievægte
  • Vejning i et reguleret miljø kan være komplekst med strenge overholdelsesdirektiver og kontroller, der kræves for at levere den nøjagtighed og pålidelighed af resultater, som kræves af den farmaceutiske industri.
  • En af de teknologier, der hjælper videnskabsmænd med at opnå dette niveau af nøjagtighed, er Cubis™ II balanceserie.
  • Alle vejemoduler af Cubis™ II balance er designet til intuitiv betjening, yderligere hjulpet af intelligente diagnosesystemer.
  • Disse designelementer garanterer en højere grad af repeterbarhed for forskellige arbejdsgange og sænker samtidig sandsynligheden for menneskelige fejl under måling.
  • Det tilbyder moderne brugergrænseflader, lægemiddel- og GxP-overholdelse, herunder datahåndtering, dataintegritet og -forbindelse, ergonomisk prøvehåndtering, nem procesintegration og ubegrænset kommunikation med det højeste niveau af nøjagtighed og præcision.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kalibrering Internal (Internt)
Certificeringer/compliance Balance med typegodkendelsescertifikat for Kina
Volumen 60 g, 120 g
Display Type Farveberøringsskærm
Læsbarhed 0.01, 0.1 mg
Inkluderer Draft Shield U, QP1
Stabiliseringstid 2 sek.
Type Mikrobalance
Bredde (metrisk) 193 mm
Højde (metrisk) 261 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt