Få mere at vide
Sartorius Cubis™ II Semi-Micro Lab Balance
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16474195 Shop alle Sartorius produkter
Volumen:
120 g
220 g
60 g, 120 g
Læsbarhed:
0.01 mg
0.01, 0.02, 0.05 mg
0.01, 0.1 mg
Inkluderer:
Draft Shield I
Draft Shield I, QP99
Draft Shield U, QP1
Artikelnummer. 16474195
Brand: Sartorius MCA225P2S00U QP1
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De Cubis™ II Semi-Micro Lab Balance giver læsbarhed på 10μ g og en maksimal vejekapacitet op til 220 g. Anvendes til at veje små prøvemængder ned tilμ g-område.
Den nye generation af modulære premium laboratorievægte
  • Vejning i et reguleret miljø kan være komplekst med strenge overholdelsesdirektiver og kontroller, der kræves for at levere den nøjagtighed og pålidelighed af resultater, som kræves af den farmaceutiske industri.
  • En af de teknologier, der hjælper videnskabsmænd med at opnå dette niveau af nøjagtighed, er Cubis™ II balanceserie.
  • Alle vejemoduler af Cubis™ II balance er designet til intuitiv betjening, yderligere hjulpet af intelligente diagnosesystemer.
  • Disse designelementer garanterer en højere grad af repeterbarhed for forskellige arbejdsgange og sænker samtidig sandsynligheden for menneskelige fejl under måling.
  • Det tilbyder moderne brugergrænseflader, lægemiddel- og GxP-overholdelse, herunder datahåndtering, dataintegritet og -forbindelse, ergonomisk prøvehåndtering, nem procesintegration og ubegrænset kommunikation med det højeste niveau af nøjagtighed og præcision.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Balance med typegodkendelsescertifikat for Kina
Volumen 220 g
Display Type Farveberøringsskærm
Læsbarhed 0.01, 0.02, 0.05 mg
Inkluderer Draft Shield U, QP1
Stabiliseringstid 2 sek.
Type Mikrobalance
Bredde (metrisk) 193 mm
Højde (metrisk) 261 mm