Få mere at vide
Sartorius Cubis™ II Semi-Micro Balance, MCE brugergrænseflade
Shop alle Sartorius produkter
:
Kapacitet: 220 g; Trækskærm U: Manuelt glas
Beskrivelse
- Monolitisk vejesystem
- Integrerede klimasensorer
- Individuelle prøveholdere
- Fejlfri drift
- Individuelle QApp-arbejdsgange
- Motoriseret automatisk nivellering
- Fuld end-to-end dataintegritet
- 21 CFR Part 11 overholdelse
- Integreret revisionsspor
- State-of-the-art brugerstyring
- Fremragende service support
- Integreret statuscenter
- Integrerede servicefunktioner
- Forebyggende vedligeholdelse på akkrediterede standarder
- TFT-touchskærmsbetjening med læsbart display og brugervenlig interface
- Software Factory installerede grundlæggende sæt vigtige vejeapplikationer
- Betjening Aktiveret med berøringstast, berøringsfri ved hjælp af IR-sensor
(trækskærm M), eller gestussensor (valgfrit) indlæringsevne
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | 21 CFR PART 11 17025 USP 41 |
| Volumen | 220 g |
| Display Type | Farveberøringsskærm |
| Læsbarhed | 0.01 mg |
| Inkluderer | Balance og intern kalibrering |
| Materiale | Trykstøbt aluminium, plast PBT, Optiwhite floatglas og rustfrit stål, aluminium trim |
| Model- | Trækskærm U: Manuelt glas |
| Stabiliseringstid | 2 sek. |
| Type | Semi-Micro-vægt |
| Højde (metrisk) | 261 mm |
| Vis mere |